Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (CF®405M) [clone: TP1/19]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119480-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB119480-50
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (CF®405M) [clone: TP1/19]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPP4 (dipeptidyl-peptidase 4)
Clonality: monoclonal
Clone: TP1/19
Conjugation: CF® 405M Dye
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité