Anti-PDSS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119768-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB119768-100
Anti-PDSS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDSS2 (prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité