Anti-CDH5 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119785-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB119785-100
Anti-CDH5 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDH5 (cadherin 5, type 2 (vascular endothelium))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité