Anti-FCGR1A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119828-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB119828-50
Anti-FCGR1A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR1A (Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64))
Clonality: monoclonal
Clone: 10.1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité