Anti-PDGFRB Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 18A2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119861-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB119861-50
Anti-PDGFRB Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 18A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDGFRB (platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: 18A2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité