Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB119952-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB119952-100
Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTA2 (actin, alpha 2, smooth muscle, aorta)
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, African green monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité