Anti-NMNAT3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121030-200EA 550 EUR InStock
ABCAAB121030-200
Anti-NMNAT3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NMNAT3 (nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité