Anti-Factor D Mouse Monoclonal Antibody [clone: D10/4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121054-100EA 440 EUR InStock
ABCAAB121054-100
Anti-Factor D Mouse Monoclonal Antibody [clone: D10/4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Factor D
Clonality: monoclonal
Clone: D10/4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité