Anti-HPX Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121082-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB121082-50
Anti-HPX Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPX (hemopexin)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité