Anti-AP1G2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121213-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB121213-100
Anti-AP1G2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AP1G2 (adaptor-related protein complex 1, gamma 2 subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité