Anti-FDCSP Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121420-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB121420-100
Anti-FDCSP Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FDCSP (follicular dendritic cell secreted protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité