Anti-PREX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121462-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB121462-100
Anti-PREX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PREX2 (phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchange factor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité