Anti-LRIG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121472-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB121472-100
Anti-LRIG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRIG2 (leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité