Anti-Phospholipase C epsilon 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121476-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB121476-100
Anti-Phospholipase C epsilon 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phospholipase C epsilon 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité