Anti-SLC38A10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121668-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB121668-100
Anti-SLC38A10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC38A10 (solute carrier family 38, member 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité