Anti-TRMT1L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB121883-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB121883-100
Anti-TRMT1L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRMT1L (tRNA methyltransferase 1 homolog (S. cerevisiae)-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité