Anti-ARL4C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122025-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB122025-100
Anti-ARL4C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARL4C (ADP-ribosylation factor-like 4C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité