Anti-PRPH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122057-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB122057-100
Anti-PRPH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRPH2 (peripherin 2 (retinal degeneration, slow))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité