Anti-C6orf57 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122196-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB122196-100
Anti-C6orf57 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C6orf57 (chromosome 6 open reading frame 57)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité