Anti-BOD1L1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122380-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB122380-100
Anti-BOD1L1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BOD1L1 (biorientation of chromosomes in cell division 1-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité