Anti-GUCY2C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122404-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB122404-100
Anti-GUCY2C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GUCY2C (guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité