Anti-SLC34A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122431-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB122431-100
Anti-SLC34A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC34A2 (solute carrier family 34 (type II sodium/phosphate contransporter), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité