Anti-DGAT1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB122924-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB122924-50
Anti-DGAT1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DGAT1 (diacylglycerol O-acyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité