Anti-MARK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124267-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB124267-50
Anti-MARK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARK4 (MAP/microtubule affinity-regulating kinase 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité