Anti-FFAR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124272-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB124272-50
Anti-FFAR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FFAR2 (free fatty acid receptor 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité