Anti-STIL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124322-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB124322-100
Anti-STIL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STIL (SCL/TAL1 interrupting locus)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité