Anti-HAPLN2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124504-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB124504-100
Anti-HAPLN2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HAPLN2 (hyaluronan and proteoglycan link protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité