Anti-NEDD4L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124643-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB124643-100
Anti-NEDD4L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEDD4L (neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité