Anti-WRN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6392]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124673-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB124673-100
Anti-WRN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6392]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WRN (Werner syndrome, RecQ helicase-like)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6392
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité