Anti-ARL4A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6086]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124690-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB124690-100
Anti-ARL4A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6086]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARL4A (ADP-ribosylation factor-like 4A)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6086
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité