Anti-Retinoic Acid Receptor beta Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2017]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124701-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB124701-100
Anti-Retinoic Acid Receptor beta Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2017]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Retinoic Acid Receptor beta
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2017
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité