Anti-REM1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP4482]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124703-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB124703-100
Anti-REM1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP4482]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: REM1 (RAS (RAD and GEM)-like GTP-binding 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EP4482
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité