Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRK3+PRK2+PRK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5671]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB124709-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB124709-100
Anti-PRK3+PRK2+PRK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5671]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRK3+PRK2+PRK1
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5671
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité