Anti-IPO9 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1352]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124710-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB124710-100
Anti-IPO9 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1352]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IPO9 (importin 9)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1352
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité