Anti-BMP4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6211]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124715-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB124715-100
Anti-BMP4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6211]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BMP4 (bone morphogenetic protein 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6211
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité