Anti-COPS7B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6465]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124718-100EA 565 EUR InStock
ABCAAB124718-100
Anti-COPS7B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6465]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COPS7B (COP9 signalosome subunit 7B)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6465
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité