Anti-COPS5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1350]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124720-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB124720-100
Anti-COPS5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1350]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COPS5 (COP9 signalosome subunit 5)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1350
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité