Anti-IgG kappa Light Chain Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5367]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124727-100EA 540 EUR InStock
ABCAAB124727-100
Anti-IgG kappa Light Chain Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5367]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG kappa Light Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: EPR5367
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité