Anti-CXCL1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4903]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124731-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB124731-100
Anti-CXCL1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4903]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CXCL1 (chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4903
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité