Anti-Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6291]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124738-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB124738-100
Anti-Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6291]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6291
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité