Anti-Interferon Receptor alpha Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6244]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124764-100EA 625 EUR InStock
ABCAAB124764-100
Anti-Interferon Receptor alpha Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6244]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interferon Receptor alpha
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6244
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité