Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6599]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124767-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB124767-100
Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6599]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6599
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité