Anti-SKP2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3306]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124799-100EA 460 EUR InStock
ABCAAB124799-100
Anti-SKP2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3306]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SKP2 (S-phase kinase-associated protein 2, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3306
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité