Anti-WNT5B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7135]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124818-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB124818-100
Anti-WNT5B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7135]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WNT5B (wingless-type MMTV integration site family, member 5B)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7135
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité