Anti-CDC25B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3459]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124819-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB124819-100
Anti-CDC25B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3459]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDC25B (cell division cycle 25B)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3459
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité