Anti-GPC3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5547]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124829-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB124829-100
Anti-GPC3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5547]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPC3 (glypican 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5547
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité