Anti-TMOD2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6353]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124833-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB124833-100
Anti-TMOD2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6353]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TMOD2 (tropomodulin 2 (neuronal))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6353
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité