Anti-SRD5A2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6281]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124877-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB124877-100
Anti-SRD5A2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6281]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SRD5A2 (steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta 4-dehydrogenase alpha 2))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6281
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité