Anti-UGGT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5105]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124879-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB124879-100
Anti-UGGT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5105]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UGGT
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5105
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité