Anti-CAMK2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1830]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124880-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB124880-100
Anti-CAMK2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1830]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAMK2A (calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1830
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité